2-Bromobenzylzinc bromide 0.5 M dans le THF
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
H58678.AD
H58678.ADEA 186 EUR InStock
H58678.AD
2-Bromobenzylzinc bromide 0.5 M dans le THF
2-Bromobenzylzinc bromide
Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS No.: 307496-27-1 Molecular Formula: C7H6Br2Zn Formula Weight: 315.31 Storage Temperature: 2°C to 8°C UN No.: UN3399 MDL No.: MFCD01311433
Formule: C₇H₆Br₂Zn
MW: 315,313 g/mol
Densité: 1.015
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01311433
Numéro CAS: 307496-27-1
ONU: 3399
ADR: 4.3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité