2-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H58726.03
H58726.03EA 358 EUR InStock
H58726.03
2-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 97%
2-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Purity: 97% CAS No.: 28036-33-1 Molecular Formula: C7H7N3 Formula Weight: 133.15 Melting Point: 114-126° MDL No.: MFCD06660421
Formule: C₇H₇N₃
Point de fusion: 114…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09836159
Numéro CAS: 39588-26-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité