4,5-Dicyano-2-phenylimidazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H58800.04
H58800.04EA 135 EUR InStock
H58800.04
4,5-Dicyano-2-phenylimidazole ≥97%
4,5-Dicyano-2-phenylimidazole
Formule: C₁₁H₆N₄
MW: 194,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863325
Numéro CAS: 50847-06-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité