5-(5-Methyl-2-furyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H58812.06
H58812.06EA 1390 EUR InStock
H58812.06
5-(5-Methyl-2-furyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one 97%
5-(5-Methyl-2-furyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Purity: 97% Molecular Formula: C11H8N2O2S Formula Weight: 232.25 MDL No.: MFCD22988976
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité