5-(5-Methyl-2-thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H58856.03
H58856.03EA 518 EUR InStock
H58856.03
5-(5-Methyl-2-thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one 97%
5-(5-Methyl-2-thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Purity: 97% Molecular Formula: C11H8N2OS2 Formula Weight: 248.31 MDL No.: MFCD06671220
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité