Thiocyanate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium thiocyanate
H59493.06
H59493.06EA 95.1 EUR InStock
H59493.06
Thiocyanate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥98%
Thiocyanate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₇H₁₁N₃S
MW: 169,25 g/mol
Point de fusion: –6 °C
Densité: 1.14
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798182
Numéro CAS: 331717-63-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité