Malonate de méthyle et de tert-butyle 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: tert.-Butyl methyl malonate
H59540.AB
H59540.ABEA 109 EUR InStock
H59540.AB
Malonate de méthyle et de tert-butyle 95%
Malonate de méthyle et de tert-butyle
Formule: C₈H₁₄O₄
MW: 174,19 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (11 mmHg)
Densité: 1.030
Point d'éclair: 79 °C (174 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042856
Numéro CAS: 42726-73-8
EINECS: 255-919-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité