L-(+)-Methyl-tert-leucinate hydrochloride ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H59563.03
H59563.03EA 261 EUR InStock
H59563.03
L-(+)-Methyl-tert-leucinate hydrochloride ≥97%
L-(+)-Methyl-tert-leucinate hydrochloride
Formule: C₇H₁₅NO₂·HCl
Point de fusion: 183 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040604
Numéro CAS: 63038-27-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité