2-Quinoxalinecarboxylic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H59780.ME
H59780.MEEA 141 EUR InStock
H59780.ME
2-Quinoxalinecarboxylic acid ≥97%
2-Quinoxalinecarboxylic acid
Formule: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Point de fusion: 208 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012334
Numéro CAS: 879-65-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité