4-Chloro-6-méthylquinoléine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H59890.03
H59890.03EA 191 EUR InStock
H59890.03
4-Chloro-6-méthylquinoléine ≥97%
4-Chloro-6-méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₈ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684204
Numéro CAS: 18436-71-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité