4-Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
H59916.03
H59916.03EA 271 EUR InStock
H59916.03
4-Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
4-Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₇BFNO₂
MW: 237,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09951877
Numéro CAS: 819057-45-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité