Oleanolic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H60445.MD
H60445.MDEA 198 EUR InStock
H60445.MD
Oleanolic acid 97%
Oleanolic acid
Formule: C₃₀H₄₈O₃
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064914
Numéro CAS: 508-02-1
EINECS: 208-081-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity 97%
Assay (Titration) 96,0%
Form Solid
Storage Temperature 2°C to 8°C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité