5-Bromo-o-toluic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-methylbenzoic acid
H60516.06
H60516.06EA 125 EUR InStock
H60516.06
5-Bromo-o-toluic acid ≥97%
5-Bromo-o-toluic acid
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Point de fusion: 167…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00267350
Numéro CAS: 79669-49-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité