Phénylacétamide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Phenylacetamide
H60626.MD
H60626.MDEA 70.9 EUR InStock
H60626.MD
Phénylacétamide 99%
Phénylacétamide
Used as a pharmaceutical intermediate.
Store at 4°C.
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059193
Numéro CAS: 103-81-1
EINECS: 203-147-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (HPLC) 98,5%
Solubility Soluble in methanol
Storage temperature 4 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité