4,5-Dihydroxyanthraquinone-2-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Rhein, Rhubarb Yellow, Cassic Acid, 4,5-Dihydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid
H60902.03
H60902.03EA 622 EUR InStock
H60902.03
4,5-Dihydroxyanthraquinone-2-carboxylic acid 98%
4,5-Dihydroxyanthraquinone-2-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 478-43-3 Molecular Formula: C15H8O6 Formula Weight: 284.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: Dark yellow Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2222155 MDL No.: MFCD00009618
Formule: C₁₅H₈O₆
MW: 284,22 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Numéro MDL: MFCD00009618
Numéro CAS: 478-43-3
EINECS: 207-521-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité