2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,2-Dimethylpent-4-enoic acid
H60940.06
H60940.06EA 278 EUR InStock
H60940.06
2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid 95%
2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid
Purity: 95% CAS No.: 16386-93-9 Molecular Formula: C7H12O2 Formula Weight: 128.17 Flash Point: 88°(190°F) Physical Form: Liquid Density: 0.933 Refractive Index: 1.431 Appearance: Yellow Boiling Point: 104-108° UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00012304
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 104…108 °C
Densité: 0.933
Point d'éclair: 88 °C (190 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012304
Numéro CAS: 16386-93-9
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité