Acide 5-bromo-2-chloronicotinique 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61154.22
H61154.22EA 260 EUR InStock
H61154.22
Acide 5-bromo-2-chloronicotinique 96%
Acide 5-bromo-2-chloronicotinique
Purity: 96% CAS No.: 29241-65-4 Molecular Formula: C6H3BrClNO2 Formula Weight: 236.45 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD03844847
Formule: C₆H₃BrClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844847
Numéro CAS: 29241-65-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité