3-Bromo-2-nitroaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61169.06
H61169.06EA 405 EUR InStock
H61169.06
3-Bromo-2-nitroaniline ≥98%
3-Bromo-2-nitroaniline
Purity: 98% CAS No.: 7138-15-0 Molecular Formula: C6H5BrN2O2 Formula Weight: 217.02 Physical Form: Crystalline Appearance: Dark red UN No.: 2811 MDL No.: MFCD08063248
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08063248
Numéro CAS: 7138-15-0
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité