1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(2,5-Dimethyl-1-pyrrolyl)benzonitrile
H61178.06
H61178.06EA 250 EUR InStock
H61178.06
1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole ≥98%
1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formule: C₁₃H₁₂N₂
MW: 196,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03228548
Numéro CAS: 119516-86-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité