2-Morpholinoacetic acid hydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Morpholinoacetic acid hydrochloride, Morpholin-4-ylacetic acid hydrochloride, 4-Morpholineacetic acid hydrochloride
H61188.06
H61188.06EA 309 EUR InStock
H61188.06
2-Morpholinoacetic acid hydrochloride 95%
2-Morpholinoacetic acid hydrochloride
Purity: 95% CAS No.: 89531-58-8 Molecular Formula: C6H11NO3.HCl Formula Weight: 181.62 Physical Form: Powder Appearance: White Beilstein Reference: 3701710 MDL No.: MFCD03540888
Formule: C₆H₁₂ClNO₃
MW: 181,616 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03540888
Numéro CAS: 89531-58-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité