2,6-Dichloro-3-methylpyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H61271.03
H61271.03EA 230 EUR InStock
H61271.03
2,6-Dichloro-3-methylpyridine ≥98%
2,6-Dichloro-3-methylpyridine
Formule: C₆H₅Cl₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137847
Numéro CAS: 58584-94-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité