4-Bromo-o-anisidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H61454.06
H61454.06EA 86 EUR InStock
H61454.06
4-Bromo-o-anisidine ≥98%
4-Bromo-o-anisidine
Purity: 98% CAS No.: 59557-91-4 Molecular Formula: C7H8BrNO Formula Weight: 202.05 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD01204266
Formule: C₇H₈BrNO
MW: 202,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01204266
Numéro CAS: 59557-91-4
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité