Trimethylboroxine 50% (p/p) dans le THF ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H61464.AA
H61464.AAEA 79.6 EUR InStock
H61464.AA
Trimethylboroxine 50% (p/p) dans le THF ≥98%
Trimethylboroxine
CAS No.: 823-96-1 Molecular Formula: C3H9B3O3 Formula Weight: 125.54 Physical Form: Liquid Sensitivity: Moisture Sensitive; Hygroscopic Appearance: Colourless to yellow Beilstein Reference: 1757008 UN No.: UN2924 MDL No.: MFCD00013354
Formule: C₃H₉B₃O₃
MW: 125,532 g/mol
Densité: 0.894
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013354
Numéro CAS: 823-96-1
ONU: 2924
ADR: 3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité