3-Amino-6-chloro-2-methylpyridine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H61465.06
H61465.06EA 142 EUR InStock
H61465.06
3-Amino-6-chloro-2-methylpyridine 95%
3-Amino-6-chloro-2-methylpyridine
Formule: C₆H₇ClN₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03095220
Numéro CAS: 164666-68-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité