4-Fluorophénylamidine chlorhydrate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluorophenylformamidine hydrochloride
H61570.MD
H61570.MDEA 0 EUR InStock
H61570.MD
4-Fluorophénylamidine chlorhydrate 95%
4-Fluorophénylamidine chlorhydrate
Formule: C₇H₈ClFN₂
MW: 174,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114421
Numéro CAS: 456-14-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité