Alcool 2-bromo-5-fluorobenzylique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Bromo-5-fluorophenyl)methanol
H61596.06
H61596.06EA 198 EUR InStock
H61596.06
Alcool 2-bromo-5-fluorobenzylique ≥97%
Alcool 2-bromo-5-fluorobenzylique
Formule: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Point de fusion: 91…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142876
Numéro CAS: 202865-66-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité