2-(Diphenylphosphino)biphenyl 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61640.06
H61640.06EA 105 EUR InStock
H61640.06
2-(Diphenylphosphino)biphenyl 97%
2-(Diphenylphosphino)biphenyl
Formule: C₂₄H₁₉P
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11559063
Numéro CAS: 13885-09-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité