4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61679.MD
H61679.MDEA 0 EUR InStock
H61679.MD
4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone ≥98%
4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone
Formule: C₁₄H₁₁FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055469
Numéro CAS: 345-89-1
EINECS: 206-464-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité