3-Bromo-4-fluorophénol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61702.06
H61702.06EA 98.9 EUR InStock
H61702.06
3-Bromo-4-fluorophénol 97%
3-Bromo-4-fluorophénol
Purity: 98% CAS No.: 27407-11-0 Molecular Formula: C6H4BrFO Formula Weight: 191.00 Physical Form: Crystalline Appearance: Yellow-green UN No.: 2811 MDL No.: MFCD03425884
Formule: C₆H₄BrFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425884
Numéro CAS: 27407-11-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité