Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-3-fluorotoluène ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H61785.14
H61785.14EA 189 EUR InStock
H61785.14
2-Bromo-3-fluorotoluène ≥98%
2-Bromo-3-fluorotoluène


Formule: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Point de fusion: 118…123 °C
Densité: 1.503
Point d'éclair: 76 °C (169 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458010
Numéro CAS: 59907-13-0
EINECS: 261-981-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité