2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61882.06
H61882.06EA 84.3 EUR InStock
H61882.06
2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone 95%
2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₉BrFNO
Point de fusion: 100…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038380
Numéro CAS: 1479-58-9
EINECS: 216-037-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité