5-Bromocytosine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Amino-5-bromo-2-pyrimidinol, 4-Amino-5-bromopyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-5-bromo-2-hydroxypyrimidine
H61952.03
H61952.03EA 60.7 EUR InStock
H61952.03
5-Bromocytosine 98%
5-Bromocytosine
Formule: C₄H₄BrN₃O
MW: 190 g/mol
Point de fusion: 240…243 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056025
Numéro CAS: 2240-25-7
EINECS: 218-806-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité