1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Chloro-2-fluoronitrobenzene
H61989.14
H61989.14EA 89.7 EUR InStock
H61989.14
1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzène ≥97%
1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzène
Formule: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069417
Numéro CAS: 2106-49-2
EINECS: 218-285-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité