Boc-D-aspartic acid β-benzyl ester 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-Boc-D-aspartic acid 4-benzyl ester, Boc-D-Asp(OBzl)-OH
H62000.14
H62000.14EA 255 EUR InStock
H62000.14
Boc-D-aspartic acid β-benzyl ester 98%
Boc-D-aspartic acid beta-benzyl ester
Purity: 98% CAS No.: 51186-58-4 Molecular Formula: C16H21NO6 Formula Weight: 323.34 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 2305471 MDL No.: MFCD00038255
Formule: C₁₆H₂₁NO₆
MW: 323,345 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038255
Numéro CAS: 51186-58-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité