6-Bromo-7-fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H62026.03
H62026.03EA 406 EUR InStock
H62026.03
6-Bromo-7-fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 96%
6-Bromo-7-fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
Purity: 96% CAS No.: 355423-58-4 Molecular Formula: C8H5BrFNO2 Formula Weight: 246.03 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD20441932
Formule: C₈H₅BrFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20441932
Numéro CAS: 355423-58-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité