2,6-Difluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3,5-Difluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
H62042.MD
H62042.MDEA 120 EUR InStock
H62042.MD
2,6-Difluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol 96%
2,6-Difluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Purity: 96% CAS No.: 1029439-83-5 Molecular Formula: C12H15BF2O3 Formula Weight: 256.05 Physical Form: Solid Appearance: Off-white MDL No.: MFCD16996286
Formule: C₁₂H₁₅BF₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16996286
Numéro CAS: 1029439-83-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité