4-Fluoro-2-nitrobenzeneboronic acidpinacol ester ≥96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H62059.03
H62059.03EA 301 EUR InStock
H62059.03
4-Fluoro-2-nitrobenzeneboronic acidpinacol ester ≥96%
4-Fluoro-2-nitrobenzeneboronic acidpinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 1288978-82-4 Molecular Formula: C12H15BFNO4 Formula Weight: 267.06 Physical Form: Solid
Formule: C₁₂H₁₅BFNO₄
MW: 267,063 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD16996295
Numéro CAS: 1288978-82-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité