trans-1-(Boc-amino)-4-cyanocyclohexane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H62060.03
H62060.03EA 246 EUR InStock
H62060.03
trans-1-(Boc-amino)-4-cyanocyclohexane 97%
trans-1-(Boc-amino)-4-cyanocyclohexane
Purity: 97% CAS No.: 873537-32-7 Molecular Formula: C12H20N2O2 Formula Weight: 224.29 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD11707221
Formule: C₁₂H₂₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11707221
Numéro CAS: 873537-32-7
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité