Boc-Lys(boc)-OSu 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (S)-2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2,6-bis((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoate, Nα,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine N-succinimidyl ester
H62068.06
H62068.06EA 132 EUR InStock
H62068.06
Boc-Lys(boc)-OSu 97%
Boc-Lys(boc)-OSu
Purity: 97% CAS No.: 30189-36-7 Molecular Formula: C20H33N3O8 Formula Weight: 443.49 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Off-white Melting Point: 184° Beilstein Reference: 1559007 Optical Rotation: -25°(c=1 in DMF) MDL No.: MFCD00057898
Formule: C₂₀H₃₃N₃O₈
MW: 443,497 g/mol
Point de fusion: 184 °C
Numéro MDL: MFCD00057898
Numéro CAS: 30189-36-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité