3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid, 3-Carboxy-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
H62225.03
H62225.03EA 447 EUR InStock
H62225.03
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 936728-22-2 Molecular Formula: C13H16BFO4 Formula Weight: 266.07 Physical Form: Solid
Formule: C₁₃H₁₆BFO₄
MW: 266,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756465
Numéro CAS: 936728-22-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité