3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Fluoro-3-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
H62234.03
H62234.03EA 573 EUR InStock
H62234.03
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester 96%
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 96% Molecular Formula: C12H16BFO3 Formula Weight: 238.06 Physical Form: Solid
Formule: C₁₂H₁₆BFO₃
MW: 238,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16994409
Numéro CAS: 1887126-77-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité