4-Acetyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
H62256.03
H62256.03EA 657 EUR InStock
H62256.03
4-Acetyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
4-Acetyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 96% Molecular Formula: C14H18BFO3 Formula Weight: 264.10 Physical Form: Solid
Formule: C₁₄H₁₈BFO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18732910
Numéro CAS: 1807685-51-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité