Fmoc-L-homoleucine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H62270.03
H62270.03EA 429 EUR InStock
H62270.03
Fmoc-L-homoleucine 95%
Fmoc-L-homoleucine
Purity: 95% CAS No.: 180414-94-2 Molecular Formula: C22H25NO4 Formula Weight: 367.44 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00270206
Formule: C₂₂H₂₅NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00270206
Numéro CAS: 180414-94-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité