3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-boronic acid pinacol ester
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
H62290.03
H62290.03EA 666 EUR InStock
H62290.03
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-boronic acid pinacol ester
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-boronic acid pinacol ester
CAS No.: 1155264-46-2 Molecular Formula: C14H20BNO3 Formula Weight: 261.12 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD18073255
Formule: C₁₄H₂₀BNO₃
MW: 261,128 g/mol
Numéro MDL: MFCD18073255
Numéro CAS: 1155264-46-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité