Boc-D-leucinol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-Boc-D-leucinol
H62498.03
H62498.03EA 80 EUR InStock
H62498.03
Boc-D-leucinol 98%
Boc-D-leucinol
Purity: 98% CAS No.: 106930-51-2 Molecular Formula: C11H23NO3 Formula Weight: 217.31 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 0.983 Refractive Index: 1.4490 Appearance: Colourless Boiling Point: 213° Optical Rotation: +26°(c=2 in methanol) MDL No.: MFCD00235931
Formule: C₁₁H₂₃NO₃
MW: 217,309 g/mol
Point d'ébullition: 213 °C
Densité: 0.983
Point d'éclair: 110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00235931
Numéro CAS: 106930-51-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité