2-Fluoro-3,4-methylenedioxybenzeneboronic acid pinacol ester 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Fluoro-3,4-methylenedioxyphenylboronic acid pinacol ester
H62587.03
H62587.03EA 648 EUR InStock
H62587.03
2-Fluoro-3,4-methylenedioxybenzeneboronic acid pinacol ester 96%
2-Fluoro-3,4-methylenedioxybenzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 96% Molecular Formula: C13H16BFO4 Formula Weight: 266.07 Physical Form: Solid
Formule: C₁₃H₁₆BFO₄
MW: 266,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23098820
Numéro CAS: 1429340-48-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité