3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
H62708.03
H62708.03EA 235 EUR InStock
H62708.03
3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 96%
3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Purity: 96% CAS No.: 161957-61-5 Molecular Formula: C8H6BrFO Formula Weight: 217.04 Physical Form: Solid
Formule: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264507
Numéro CAS: 161957-61-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité