2-Fluoro-4-nitrophenylboronic acid pinacol ester 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Fluoro-4-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H62718.03
H62718.03EA 379 EUR InStock
H62718.03
2-Fluoro-4-nitrophenylboronic acid pinacol ester 96%
2-Fluoro-4-nitrophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 1073353-89-5 Molecular Formula: C12H15BFNO4 Formula Weight: 267.06 Physical Form: Solid
Formule: C₁₂H₁₅BFNO₄
MW: 267,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264075
Numéro CAS: 1073353-89-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité