2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Cyano-4-fluorophenylboronic Acid Pinacol Ester, 2-Cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
H62729.MD
H62729.MDEA 71.4 EUR InStock
H62729.MD
2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 461451-63-8 Molecular Formula: C13H15BFNO2 Formula Weight: 247.07 Physical Form: Solid
Formule: C₁₃H₁₅BFNO₂
MW: 247,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09260444
Numéro CAS: 461451-63-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité