3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
H62811.03
H62811.03EA 415 EUR InStock
H62811.03
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 445303-67-3 Molecular Formula: C13H15BF4O2 Formula Weight: 290.06 Physical Form: Solid
Formule: C₁₃H₁₅BF₄O₂
MW: 290,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878544
Numéro CAS: 445303-67-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité